Tisk…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 1980 CZK
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane 98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Bod varu: 160 °C (,7hPa)
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004694
CAS číslo: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g