Tisk…
2-Ethylhexan-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Oktylenglykol
M-Clarity™ quality level = MQ200
E29125-1KG E29125-500G
SIALE29125-1KGEA 3470 CZK
SIALE29125-1KG SIALE29125-500G
2-Ethylhexan-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexan-1,3-diol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004578
CAS číslo: 94-96-2
EINECS: 202-377-9