2-Ethylhexan-1,3-diol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oktylenglykol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20032.1000
8.20032.0100
8.20032.1000EA
2140
CZK
8.20032.1000
8.20032.0100
2-Ethylhexan-1,3-diol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexan-1,3-diol
Mixture of DL-and meso-form
Vzorec:
C₈H₁₈O₂ MW: 146,23 g/mol Bod varu: 244 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 0,9422 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004578 CAS číslo: 94-96-2 EINECS: 202-377-9 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 42 g/l (20 °C) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 146.23 g/mol |
Boiling Point | 241 - 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 136 °C |
Refractive Index | 1.4530 (22 °C, 589 nm) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 340 °C DIN 51794 |