Tisk…
2-Ethylhexan-1,3-diol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118510010 118512500
ACRO118510010EA 3420 CZK
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Ethylhexan-1,3-diol 99%
2-Ethylhexan-1,3-diol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,9422 g/cm³
Bod vzplanutí: 136 °C
MDL Number: MFCD00004578
CAS číslo: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g