Tisk…
2-Ethylhexan-1,3-diol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oktylenglykol
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
A10898.APEA 1570 CZK
A10898.AP A10898.0D A10898.0F
2-Ethylhexan-1,3-diol ≥97%
2-Ethylhexan-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 94-96-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Odour: Odourless Melting Point: -40° Boiling Point: 241-249° MDL No.: MFCD00004578
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Bod varu: 241…249 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004578
CAS číslo: 94-96-2
EINECS: 202-377-9