Tisk…
2-Ethoxybenzamide 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethenzamide
B25455.22 B25455.36
B25455.22EA 882 CZK
B25455.22 B25455.36
2-Ethoxybenzamide 97
2-Ethoxybenzamide
Purity: 97% CAS No.: 938-73-8 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 131-134° Merck Reference: 14,3731 MDL No.: MFCD00007977
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 333
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007977
CAS číslo: 938-73-8
EINECS: 213-346-4