Tisk…
2-Ethoxybenzamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethenzamide
117870050 117871000
ACRO117870050EA 960 CZK
ACRO117870050 ACRO117871000
2-Ethoxybenzamide 97%
2-Ethoxybenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 333
Bod tání: 129…134 °C
MDL Number: MFCD00007977
CAS číslo: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %