Tisk…
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316318-10KG-K W316318-1KG-K W316318-5KG-K
SIALW316318-10KG-KEA 0 CZK
SIALW316318-10KG-K SIALW316318-1KG-K SIALW316318-5KG-K
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylfuran
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110.11
Bod varu: 183
Bod tání: 29…33 °C
Hustota: 1.098 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003242
CAS číslo: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II