2-Acetylfuran 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
102551000
102552500
ACRO102551000EA
1700
CZK
ACRO102551000
ACRO102552500
2-Acetylfuran 99%
2-Acetylfuran
Vzorec:
C₆H₆O₂ MW: 110.11 Bod varu: 67 °C (10 mmHg) Bod tání: 29…30 °C Hustota: 1.098 g/cm³ Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003242 CAS číslo: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |