Tisk…
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W360902-100G-K W360902-1KG-K W360902-25G-K
SIALW360902-100G-KEA 2400 CZK
SIALW360902-100G-K SIALW360902-1KG-K SIALW360902-25G-K
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
MDL Number: MFCD00003243
CAS číslo: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1