2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W360902-100G-K
W360902-1KG-K
W360902-25G-K
SIALW360902-100G-KEA
2400
CZK
SIALW360902-100G-K
SIALW360902-1KG-K
SIALW360902-25G-K
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Vzorec:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 |
MDL Number:
MFCD00003243 CAS číslo: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |