Tisk…
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
299553-25G 299553-5G
SIAL299553-25GEA 2860 CZK
SIAL299553-25G SIAL299553-5G
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
MDL Number: MFCD00003243
CAS číslo: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1