2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
299553-25G
299553-5G
SIAL299553-25GEA
2860
CZK
SIAL299553-25G
SIAL299553-5G
2-Acetyl-5-methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-5-methylfuran
Vzorec:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003243 CAS číslo: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |