2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16172.09
A16172.14
A16172.18
A16172.09EA
1310
CZK
A16172.09
A16172.14
A16172.18
2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
2-Acetyl-5-methylfuran
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-79-9
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 100-101°/25mm
Beilstein Reference: 110853
MDL No.: MFCD00003243
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 100…101 °C (25 mmHg) Hustota: 1,068 Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003243 CAS číslo: 1193-79-9 EINECS: 214-779-1 |