Tisk…
2-Acetyl-1-naphthol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone
195000250 195000050
ACRO195000250EA 2310 CZK
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acetyl-1-naphthol 99%
2-Acetyl-1-naphthol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003963
CAS číslo: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %