2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Cyanofuran
M-Clarity™ quality level = MQ100
159573-25G
159573-5G
SIAL159573-25GEA
14330
CZK
SIAL159573-25G
SIAL159573-5G
2-Furonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Furonitrile
Vzorec:
C₅H₃NO MW: 93,08 g/mol Bod varu: 146 °C (1013 hPa) Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003223 CAS číslo: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 UN: 1992 ADR: 3,III |