Tisk…
2-Furonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyanofuran
170430050 170430250
ACRO170430050EA 2520 CZK
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrile 99%
2-Furonitrile
Vzorec: C₅H₃NO
MW: 93,08 g/mol
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
MDL Number: MFCD00003223
CAS číslo: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %