2-Furonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Cyanofuran
A12214.06
A12214.14
A12214.06EA
2630
CZK
A12214.06
A12214.14
2-Furonitrile ≥98%
2-Furonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 617-90-3
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Recognizable
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 107033
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00003223
Vzorec:
C₅H₃NO MW: 93,08 g/mol Bod varu: 146…148 °C Hustota: 1,062 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003223 CAS číslo: 617-90-3 EINECS: 210-537-4 UN: 1993 ADR: 3,III |