2-Cyano-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
673463-1G
673463-5G
SIAL673463-1GEA
3690
CZK
SIAL673463-1G
SIAL673463-5G
2-Cyano-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Cyano-4-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Bod varu: 145…148 °C (38 mmHg) Bod tání: 90…91 °C |
MDL Number:
MFCD00128868 CAS číslo: 1620-76-4 |