Tisk…
2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
L17148.03 L17148.06
L17148.03EA 2380 CZK
L17148.03 L17148.06
2-Cyano-4-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1620-76-4 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Odour: Characteristic Melting Point: 85-88° Boiling Point: 145-148°/38mm Beilstein Reference: 110753 MDL No.: MFCD00128868
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118.14
Bod varu: 145…148 °C (38 mmHg)
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128868
CAS číslo: 1620-76-4