Tisk…
2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19456.06 L19456.14 L19456.22
L19456.06EA 1210 CZK
L19456.06 L19456.14 L19456.22
2-Cyano-3-methylpyridine ≥98%
2-Cyano-3-methylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 20970-75-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 141°/38mm Beilstein Reference: 112001 MDL No.: MFCD00190585
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 141 °C (38 mmHg)
Bod tání: 84…87 °C
Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190585
CAS číslo: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3