Tisk…

2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride

404610250 404610050
ACRO404610250EA 2660 CZK
ACRO404610250 ACRO404610050
2-Chloroethanesulphonyl chloride 95%
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₄Cl₂O₂S
MW: 163.02
Bod varu: 78 °C (9 mmHg)
Bod tání: 3
Hustota: 1.55 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007461
CAS číslo: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR