Tisk…
2-Chloroethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
302325-25G 302325-5G
SIAL302325-25GEA 4490 CZK
SIAL302325-25G SIAL302325-5G
2-Chloroethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₄Cl₂O₂S
MW: 163.02
Bod varu: 202
Bod tání: 3
Hustota: 1.555 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007461
CAS číslo: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1