2-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
592277-25G
592277-5G
SIAL592277-25GEA
9150
CZK
SIAL592277-25G
SIAL592277-5G
2-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzimidazole
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD00051944 CAS číslo: 4857-06-1 EINECS: 225-453-3 |