2-Chlorobenzimidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12193.06
A12193.14
A12193.22
A12193.06EA
2310
CZK
A12193.06
A12193.14
A12193.22
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
2-Chlorobenzimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 4857-06-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: ca 180-185°
Beilstein Reference: 116526
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ Bod tání: ∼ 180…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051944 CAS číslo: 4857-06-1 EINECS: 225-453-3 |