Tisk…
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
360820010 360820050
ACRO360820010EA 1100 CZK
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234160
CAS číslo: 22280-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %