Tisk…
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
360830010 360830050
ACRO360830010EA 2720 CZK
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03085820
CAS číslo: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %