2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-4-iodo-3-picoline
H50107.03
H50107.06
H50107.03EA
4190
CZK
H50107.03
H50107.06
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 153034-88-9
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 106-107°
MDL No.: MFCD03095293
Vzorec:
C₆H₅ClIN MW: 253.47 Bod tání: 106…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095293 CAS číslo: 153034-88-9 |