Tisk…
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83676.230EA 4030 CZK
83676.230 83676.290 83676.269
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8%
Acetonitril
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 10 ppm