Tisk…
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
647365-10G 647365-1G
SIAL647365-10GEA 6720 CZK
SIAL647365-10G SIAL647365-1G
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
MDL Number: MFCD06798118
CAS číslo: 56962-10-8