Tisk…
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 1940 CZK
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide 97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Vzorec: C₆H₇ClIN
MW: 255,49 g/mol
Bod tání: 195…200 °C
MDL Number: MFCD00011984
CAS číslo: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %