Tisk…
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
198005-100G 198005-10G 198005-25G
SIAL198005-100GEA 5420 CZK
SIAL198005-100G SIAL198005-10G SIAL198005-25G
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Vzorec: C₆H₇ClIN
MW: 255,49 g/mol
Bod tání: 207 °C
MDL Number: MFCD00011984
CAS číslo: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7