Tisk…
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12820.14 A12820.22 A12820.36
A12820.14EA 1590 CZK
A12820.14 A12820.22 A12820.36
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide ≥97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 14338-32-0 Molecular Formula: C6H7ClIN Formula Weight: 255.49 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3572320 Merck Reference: 14,6301 MDL No.: MFCD00011984
Vzorec: C₆H₇ClIN
MW: 255,49 g/mol
Bod tání: ∼ 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011984
CAS číslo: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Merck Index: 14,6301