2-Butylfuran ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 4466-24-4
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(89°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107045
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00047071
Vzorec:
C₈H₁₂O Bod varu: 153…154 °C Hustota: 0,886 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00047071 CAS číslo: 4466-24-4 EINECS: 224-732-7 UN: 1993 ADR: 3,III |