2-Bromoimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
666521-1G
666521-250MG
SIAL666521-1GEA
11510
CZK
SIAL666521-1G
SIAL666521-250MG
2-Bromoimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromoimidazole
Vzorec:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179526 CAS číslo: 16681-56-4 |