Tisk…
2-Bromoimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
666521-1G 666521-250MG
SIAL666521-1GEA 11510 CZK
SIAL666521-1G SIAL666521-250MG
2-Bromoimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromoimidazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
MDL Number: MFCD02179526
CAS číslo: 16681-56-4