Tisk…
2-Bromobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
644609-1G 644609-5G
SIAL644609-1GEA 1960 CZK
SIAL644609-1G SIAL644609-5G
2-Bromobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
MDL Number: MFCD00173662
CAS číslo: 92748-09-9