2-Bromobenzimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26183.03
H26183.06
H26183.03EA
2460
CZK
H26183.03
H26183.06
2-Bromobenzimidazole ≥99%
2-Bromobenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 54624-57-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 195-201°
MDL No.: MFCD00160009
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Bod tání: 195…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00160009 CAS číslo: 54624-57-6 |