Tisk…
6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32927.03 H32927.06
H32927.03EA 728 CZK
H32927.03 H32927.06
6-Bromo-m-toluic acid ≥98%
6-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 6967-82-4 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 MDL No.: MFCD00079722
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079722
CAS číslo: 6967-82-4