Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
558435-1G 558435-5G
SIAL558435-1GEA 1430 CZK
SIAL558435-1G SIAL558435-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Bod varu: 230…231 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD03094395
CAS číslo: 176225-08-4
UN: 3265
ADR: 8,II