Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19713.03 L19713.06
L19713.03EA 913 CZK
L19713.03 L19713.06
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 351003-45-7 Molecular Formula: C6H3BrClFO2S Formula Weight: 273.51 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 264-265° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD03094149
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Bod varu: 264…265 °C
Hustota: 1,870
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094149
CAS číslo: 351003-45-7
UN: 2920
ADR: 8,II