2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
555924-1G
555924-5G
SIAL555924-1GEA
1530
CZK
SIAL555924-1G
SIAL555924-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂BrClF₂O₂S MW: 291,5 g/mol Bod varu: 265…267 °C (1013 hPa) Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD03094561 CAS číslo: 351003-42-4 UN: 3265 ADR: 8,II |