2-Bromo-4,5-dichloroimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
548723-1G
548723-5G
SIAL548723-1GEA
3620
CZK
SIAL548723-1G
SIAL548723-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Vzorec:
C₃HBrCl₂N₂ MW: 215,86 g/mol |
MDL Number:
MFCD00067894 CAS číslo: 16076-27-0 |