Tisk…
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
548723-1G 548723-5G
SIAL548723-1GEA 3620 CZK
SIAL548723-1G SIAL548723-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Vzorec: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
MDL Number: MFCD00067894
CAS číslo: 16076-27-0