Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32989.03 H32989.06
H32989.03EA 3540 CZK
H32989.03 H32989.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 328-89-2 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07368837
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368837
CAS číslo: 328-89-2
EINECS: 206-339-2