Tisk…
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
478075-25G 478075-5G
SIAL478075-25GEA 12870 CZK
SIAL478075-25G SIAL478075-5G
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Vzorec: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
MDL Number: MFCD02380230
CAS číslo: 2973-58-2