Tisk…
2-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
639850-1G 639850-5G
SIAL639850-1GEA 7030 CZK
SIAL639850-1G SIAL639850-5G
2-Bromo-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
MDL Number: MFCD02179525
CAS číslo: 16681-59-7