2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
153818-25G
153818-5G
SIAL153818-25GEA
9140
CZK
SIAL153818-25G
SIAL153818-5G
2-Adamantylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Adamantylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₈ClN Bod tání: 300 °C |
MDL Number:
MFCD00074743 CAS číslo: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |