2-Aminobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
245887-25G
245887-5G
SIAL245887-25GEA
9490
CZK
SIAL245887-25G
SIAL245887-5G
2-Aminobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007932 CAS číslo: 3306-62-5 EINECS: 221-988-1 |