2-Aminobenzimidazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02066.06
L02066.14
L02066.22
L02066.06EA
985
CZK
L02066.06
L02066.14
L02066.22
2-Aminobenzimidazole ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 934-32-7
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 116525
Vzorec:
C₇H₇N₃ Bod varu: 381 °C (1013 hPa) Bod tání: 228…232 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005596 CAS číslo: 934-32-7 EINECS: 213-280-6 |