Tisk…
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
171778-25G 171778-5G
SIAL171778-25GEA 3700 CZK
SIAL171778-25G SIAL171778-5G
2-Aminobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 381 °C (1013 hPa)
Bod tání: 226…231 °C
MDL Number: MFCD00005596
CAS číslo: 934-32-7
EINECS: 213-280-6