Tisk…
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
682470-1G 682470-250MG
SIAL682470-1GEA 6750 CZK
SIAL682470-1G SIAL682470-250MG
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂S
MW: 251,1 g/mol
MDL Number: MFCD03426835
CAS číslo: 54734-84-8