Tisk…
2-Amino-5-nitro-3-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-3-methyl-5-nitropyridine, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
703974-1G 703974-5G
SIAL703974-1GEA 890 CZK
SIAL703974-1G SIAL703974-5G
2-Amino-5-nitro-3-picoline, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitro-3-picoline
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
MDL Number: MFCD03095060
CAS číslo: 18344-51-9