2-Amino-5-nitro-3-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Amino-3-methyl-5-nitropyridine, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
703974-1G
703974-5G
SIAL703974-1GEA
890
CZK
SIAL703974-1G
SIAL703974-5G
2-Amino-5-nitro-3-picoline, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitro-3-picoline
Vzorec:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095060 CAS číslo: 18344-51-9 |