Tisk…

2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

148776-1G 148776-250MG
SIAL148776-1GEA 22590 CZK
SIAL148776-1G SIAL148776-250MG
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164 °C
MDL Number: MFCD00007700
CAS číslo: 548-93-6
EINECS: 208-962-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR